Learn More
Brady™ Aufkleber aus laminiertem Polyester
Marke:  Brady™ 227588
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11770254
  • 6.50 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 14-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
ISO 7010
Glanz
Je 1
Laminiertes Polyester
200 mm
200 mm
Rhomboid
Aufkleber für den Transport von Gefahrgut
ADR 2.1A-200*200-B7541
Polyester
Dauerhaftes Acryl
Rohrmarkierungen und Sicherheitszeichen
0,024 mm
-40 °C bis 110 °C
Entzündliche Gase 2
Schwarz auf rot