Learn More
Brady™ Aufkleber aus laminiertem Polyester
Marke: Brady™ 227594
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
ISO 7010 | |
Glanz | |
Je 1 | |
Laminiertes Polyester | |
200 mm | |
200 mm | |
Rhomboid | |
Aufkleber für den Transport von Gefahrgut |
ADR 2.1B-200*200-B7541 | |
Polyester | |
Dauerhaftes Acryl | |
Rohrmarkierungen und Sicherheitszeichen | |
0,024 mm | |
-40 °C bis 110 °C | |
Entzündliche Gase 2 | |
Weiß auf Rot |