Learn More
Brady™ Aufkleber aus laminiertem Polyester
Marke:  Brady™ 227587
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11760254
  • 4.65 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
ISO 7010
Glanz
Je 1
Laminiertes Polyester
100 mm
100 mm
Rhomboid
Aufkleber für den Transport von Gefahrgut
ADR 2.1A-100*100-B7541
Polyester
Dauerhaftes Acryl
Rohrmarkierungen und Sicherheitszeichen
0,024 mm
-40 °C bis 110 °C
Entzündliche Gase 2
Schwarz auf rot