Learn More
Brady™ X250 PICTO ELECTRICAL DANGER
Marke: Brady™ 251951
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
ISO 7010, RoHS-konform gemäß EU-Richtlinie 2002/95/EG, RoHS-umweltkonform | |
Polyester | |
Dauerhaftes Acryl | |
Pipe markers and safety signs | |
0,024 mm | |
-40 °C bis 110 °C | |
Global | |
Safety Label |
Glanz | |
Je 1 | |
Laminiertes Polyester | |
22 mm | |
25 mm | |
Dreieckig | |
Warnsymbole | |
Schwarz auf gelb |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ X250 PICTO ELECTRICAL DANGER > Breite: 25 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur