Learn More
Restek™ Laminar Cup Inlet Liners for Thermo TRACE and Focus SSL
For Thermo TRACE, 8000 Series and Focus GCs equipped with SSL inlets.
N.V. - 529.98 €
Spezifikation
Product Type Specs Laminar Cup Inlet Liner
Innendurchmesser (metrisch) 4 mm
Außendurchmesser (metrisch) 8 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermo TRACE, 8000 Series and Focus GCs equipped with SSL inlets
Auskleidungsmaterial Borosilicate Glass
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Innendurchmesser (metrisch) Deaktivierung Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Innendurchmesser (metrisch) Deaktivierung Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10006001
Encompass_Preferred
Unterlagen ansehen
Restek™
20949
4 mm Standard 5 Pk.
529.98 €
5 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 05-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10594172
Encompass_Preferred
Unterlagen ansehen
Restek™
20949-214.5
4 mm Siltek 5 Pk. Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
  • Material: Borosilicate Glass
  • Length: 105 mm
  • OD: 8 mm
Spezifikation
Spezifikation
Laminar Cup Inlet Liner
8 mm
Borosilicate Glass
4 mm
Thermo TRACE, 8000 Series and Focus GCs equipped with SSL inlets