Learn More
Restek™ Laminar Cup Inlet Liners for Thermo TRACE and Focus SSL
For Thermo TRACE, 8000 Series and Focus GCs equipped with SSL inlets.
Marke:  Restek™ 20949
Encompass_Preferred
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10006001
  • 529.98 € / 5 Stück
Verfügbar ab: 05-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Material: Borosilicate Glass
  • Length: 105 mm
  • OD: 8 mm
Spezifikation
Spezifikation
Standard
105 mm
4 mm
Thermo TRACE, 8000 Series and Focus GCs equipped with SSL inlets
5 Pk.
Laminar Cup Inlet Liner
8 mm
Borosilicate Glass