missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Restek™ Laminar Cup Inlet Liners for Thermo TRACE and Focus SSL

For Thermo TRACE, 8000 Series and Focus GCs equipped with SSL inlets.

Marke:  Restek™ 20949-214.5

Encompass_Preferred

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 10594172

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »

Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Material: Borosilicate Glass
  • Length: 105 mm
  • OD: 8 mm
Spezifikation

Spezifikation

Siltek
Laminar Cup Inlet Liner
8 mm
Borosilicate Glass
5 Pk.
4 mm
Thermo TRACE, 8000 Series and Focus GCs equipped with SSL inlets
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote