Learn More
Thermo Scientific™ Labtip Pipettenspitzen
GREENER_CHOICE
Standard-Pipettenspitzen für die allgemeinen Erfordernisse beim Flüssigkeitstransfer.
Marke:  Thermo Scientific™ 94300210
185.60 EUR gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "25076" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12326582
  • 236.00 € / 10000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific™ Labtip Standard-Pipettenspitzen sind aus 100 % reinem Polypropylen gefertigt. Diese Spitzen sind in Größen zu 10, 200, 300 und 1000 μl erhältlich. Erhältlich in transparent (10 μl und 300 μl), gelb (200 μl) und blau (1000 μl). Diese Spitzen sind für den allgemeinen Laborgebrauch bei zahlreichen Anwendungen zum Flüssigkeitstransfer geeignet.
Vorteile der Labtip Pipettenspitzen:
  • In Labors meist verwendete Größen: 10, 200, 300 und 1000 μl
  • Spitzen ohne Filter unentbehrlich für allgemeine Laboranwendungen
  • Nicht-sterile Verpackung als Rack- oder lose Großpackung
Erhältliche Verpackungen:
  • Im Gestell, nicht-steril – 96 Spitzen/Schale, 10 Schalen/Packung
  • Großpackung – 1,000 Spitzen/Beutel
  • Großpackung – 25,000 Spitzen/Beutel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Labtip 1000, nicht gefiltert, nicht steril, Großpackung
Ungefiltert
Blau
Labtip 1000
Blaue Spitze
traditionell
10000
Universelle Passform
Reines Polypropylen
1000 μl
Unsteril
Nicht autoklavierbar
DNA-, DNase-, RNase-frei
Bulk
Großpackung
Ja
LabTip
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer24148B0 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum14/08/2024 Catalog Number94300210
Chargennummer24089B0 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum09/08/2024 Catalog Number94300210
Chargennummer22119B0 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum16/08/2023 Catalog Number94300210
Chargennummer22116B0 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum27/07/2023 Catalog Number94300210
Chargennummer20129B0 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum05/12/2022 Catalog Number94300210
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Thermo Scientific ClipTip , Thermo Scientific ART , Thermo Scientific Finnpipette , Thermo Scientific Matrix
    Präzision freischalten: Top-Pipetten und Tipps zur Promotion!
    Aktionscode: 25076
    Gültig bis zum2025-06-30
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Labtip Pipettenspitzen >