Learn More
Thermo Scientific™ Finnpipette Labtip Blau, 1000/Beutel
GREENER_CHOICE
Aus besonders hochwertigem reinem Polypropylen
Marke:  Thermo Scientific™ 94300220
25.28 EUR gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "25076" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11498559
  • 41.90 € / 1000 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Labtip standard pipette tips are made from 100% virgin polypropylene. These tips are available in 10, 200, 300 and 1000 μL sizes. Available in clear (10 μL and 300 μL), yellow (200 μL), blue (1000 μL), these tips for general lab use across countless liquid transfer applications.
  • Doppelter Spritzguss für maximale Probenabgabe und die beste Lösung für eine Vielzahl von Pipettierern
  • In 200 und 1000 μl als Großpackungen oder in Gestellen erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1000 μ l
Unsteril
Autoklavierbar
Universelle Passform
LabTip
Ungefiltert
Blau
Bulk
Universelle Passform
Polypropylen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer22091B0 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum21/01/2025 Catalog Number94300220
Chargennummer22202B0 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum19/04/2023 Catalog Number94300220
Chargennummer22193B0 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum19/04/2023 Catalog Number94300220
Chargennummer22141B0 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum19/01/2023 Catalog Number94300220
Chargennummer22087B0 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/01/2023 Catalog Number94300220
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Finnpipette Labtip Blau, 1000/Beutel > Blau; 1000 μl, 1000/Beutel