Learn More
Eppendorf™ Research™ Plus Move It™ Mehrkanalpipetten mit verstellbarem Abstand
Ermöglicht einfache Formatänderungen mit 70 % Zeitersparnis im Vergleich zu Einkanalpipetten.Die einzigartige, schlauchlose Ausführung ist autoklavierbar, wodurch das Kontaminationsrisiko verringert und die Probenintegrität verbessert werden kann.
Marke: Eppendorf™ 3125000133
1710.99 EUR gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Luftkissenpipetten mit variablem Volumen und einstellbarem Spitzenabstand sind in 4-, 6-, 8- und 12-Kanal-Ausführungen erhältlich
- Auswahl zwischen mechanischen (Research™ plus) oder elektronischen (Xplorer™ plus) Mehrkanalpipetten mit verstellbarem Spitzenabstand
- Für Platten (12, 24, 48, 96 und 384-Well), Röhrchen (1,5 und 2 ml) und Agarosegels
- Der Spitzenabstand ist je nach Pipettenvariante von 4,5 bis 33 mm frei wählbar
- Abstandsregelung für schnelle Umschaltung zwischen Quell- und Zielformaten
- Knopf zur manuellen Einstellung für eine reibungslose, vibrationsfreie Umschaltung zwischen Formaten und tropffreie Flüssigkeitstransfers
- Um 360° drehbarer Pipettenkopf für komfortable Lesbarkeit der Anzeige und schnelle Parameterermittlung
- Das schlauchlose System ist sicher und zuverlässig
- Die optimal ausbalancierte Pipette verringert Ermüdung der Hände und verhindert Überanstrengung
- Autoklavierbar für Anwender- und Probensicherheit (Research™ plus vollständig und Xplorer™ plus nur unteres Teil)
Spezifikation
Los-spezifisches Zertifikat | |
Konus Abstand: 4,5 mm | |
Autoklavierbar | |
Luftpolsterung | |
Research™ Plus™ | |
5 bis 100 μl | |
epT.I.P.S.™ Box 2.0 mit 384 Pipettenspitzen |
Universalspitzen, epT.I.P.S.™, epT.I.P.S.™ 384 | |
4,5 bis 33 mm | |
Hellgelb | |
8 | |
Mechanische Pipette | |
Luftpolsterung |
Videos
-
Eppendorf Move It Adjustable Spacing Pipettes
-
Eppendorf Move It Adjustable Spacing Pipettes
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
-
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30