Learn More
Hirschmann™ Ovation™ 8-Kanal-Pipette
Ergonomisch geformte manuelle Pipette, mühelose Bedienung und Spitzenabwerfer.
1215.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 8655 |
---|---|
Beschreibung | Spitzenabwurf |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Anzahl Kanäle | 8 |
Produktlinie | labopette™ |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Genauigkeit | Kompatible Spitzen | Schritten | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Genauigkeit | Kompatible Spitzen | Schritten | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11642269
|
Hirschmann™
9475601 |
0,5 bis 10 μl | 2,4% | Klar, 0,2 -10 μL | 0,01 μL |
1215.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11652269
|
Hirschmann™
9475602 |
10 bis 100 μl | 1,6% | Klar, 1,0 -250 μL | 0,1 mu;l |
1215.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11312030
|
Hirschmann™
9475604 |
30 bis 300 μl | 1,6% | Klar, 5,0 -300 μL | 0,2 μl |
1215.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Variable Volumeneinstellung
- Mehrkanalpipette
- Mit Spitzenabwerfer und Rekalibrierungsmöglichkeit
- Autoklavierbar
Spezifikation
ISO 8655 | |
Autoklavierbar | |
labopette™ | |
Kalibriergerät, individuelle Nummer und Wägeprotokoll |
Spitzenabwurf | |
8 | |
Mehrkanalpipette mit variabler Volumeneinstellung | |
1 Stück |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hirschmann™ Ovation™ 8-Kanal-Pipette