Learn More
Microspec™ L-förmige Verteiler
Verfügt über glatte Kanten, die ein Einreißen und Eingraben in Agar vermeiden
Marke: Microspec™ E1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Aus hochschlagfestem Polystyrol
- Volle Länge zur Vermeidung von Kontamination
- Einwegprodukt
- Unter sterilen, aseptischen Bedingungen hergestellt
- Ideal für Bakterienzählungen
Spezifikation
Ja | |
5.5 Zoll | |
Microseal-Beutel, Ecopack | |
Hochschlagfestes Polystyrol | |
Unter aseptischen Bedingungen hergestellt |
Blau | |
140 mm | |
7500 | |
Verteiler |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Microspec™ L-förmige Verteiler > Anzahl pro Karton: 7500
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur