Learn More
Microspec™ L-förmige Verteiler
Verfügt über glatte Kanten, die ein Einreißen und Eingraben in Agar vermeiden
25.30 € - 605.00 €
Spezifikation
Farbe | Blau |
---|---|
Material | Hochschlagfestes Polystyrol |
Sterilität | Unter aseptischen Bedingungen hergestellt |
Länge (angloamerikanisch) | 5.5 Zoll |
Länge (metrisch) | 140 mm |
Produktcode | Marke | Menge | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15732125
|
Microspec™
E1 |
7500 | Verteiler | N/A | N/A | N/A | |||||
15742125
|
Microspec™
E10 |
500 | Impfprodukt |
25.30 €
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15752125
|
Microspec™
E4 |
500 | Verteiler |
605.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 02-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Aus hochschlagfestem Polystyrol
- Volle Länge zur Vermeidung von Kontamination
- Einwegprodukt
- Unter sterilen, aseptischen Bedingungen hergestellt
- Ideal für Bakterienzählungen
Spezifikation
Blau | |
Unter aseptischen Bedingungen hergestellt | |
140 mm |
Hochschlagfestes Polystyrol | |
5.5 Zoll | |
Ja |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Microspec™ L-förmige Verteiler