Learn More
Duran™ Kjeldahlkolben aus Glas
Marke:  Duran™ 212311707
167.20 EUR gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11707971
  • 176.00 € / 10 Stück
Verfügbar ab: 06-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
50 mL
Glas
Name des Produkts
Duran™ Kjeldahlkolben aus Glas > Kapazität: 50 ml