Learn More
Microspec™ L-förmige Verteiler
Verfügt über glatte Kanten, die ein Einreißen und Eingraben in Agar vermeiden
Marke:  Microspec™ E4
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15752125
  • 605.00 € / 500 Stück
Verfügbar ab: 13-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Aus hochschlagfestem Polystyrol
  • Volle Länge zur Vermeidung von Kontamination
  • Einwegprodukt
  • Unter sterilen, aseptischen Bedingungen hergestellt
  • Ideal für Bakterienzählungen
Spezifikation
Spezifikation
Ja
5.5 Zoll
Microseal-Beutel
180 mm
Verteiler
Blau
140 mm
500
Hochschlagfestes Polystyrol
Unter aseptischen Bedingungen hergestellt
Name des Produkts
Microspec™ L-förmige Verteiler > Anzahl pro Karton: 7500