Learn More
L-Menthol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
L-Menthol is used as a cooling agent that strongly activates TRPM8.(Transient Receptor Potential Cation Channel, Subfamily M, Member 8 is a Protein Coding gene). It is used as analgesic (topical), antipruritic agent. It is used as: refreshing agent, food flavor, cool and antipruritic drug, carminative drug. Menthol crystals is used for pers onal care and cosmetics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Löslich in 100 % Ethanol, Methanol (100 mg/ml), Äther und Chloroform. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Phenolen, Kaliumpermanganat, Chromtrioxid, Chlorhydrat, Thymol, Pyrogallol, Resorcin, Campher, Butylchlorhydrat, Betanaphthol, Exalgin.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | L-Menthol |
Schmelzpunkt | 42°C to 45°C |
Dichte | 0.89 |
Siedepunkt | 212°C to 216°C |
Flammpunkt | 93 °C (199 °F) |
Menge | 50 g |
Beilstein | 1902293 |
Merck Index | 14,5837 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in 100% ethanol,methanol (100mg/ml),ether,and chloroform. Insoluble in water. |
Optische Drehung | −50° (c=10 in ethanol) |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10251048 | Analysenzertifikat | 30/08/2024 | A10474.18,A10474.30,A10474.0B |
10249188 | Analysenzertifikat | 29/12/2023 | A10474.18,A10474.30,A10474.0B |
10241620 | Analysenzertifikat | 27/06/2022 | A10474.18,A10474.30,A10474.0B |
10165534 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A10474.18,A10474.30,A10474.0B |
10127396 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A10474.18,A10474.30,A10474.0B |
Sicherheit und Handhabung
- L-Menthol
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P314-Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: L-Menthol