Learn More
Thermo Scientific Chemicals L(-)-Menthol, 99.5 % Artikelnummer.: 10467320
Thermo Scientific Chemicals L(-)-Menthol, 99.5 %
Artikelnummer. 10467320
100 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10467320
Marke: Thermo Scientific Chemicals 125401000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2216-51-5
Summenformel C10H20O
Molekulargewicht (g/mol) 156.27
MDL-Nummer MFCD00062979
InChI-Schlüssel NOOLISFMXDJSKH-KXUCPTDWSA-N
Synonym l-menthol, --menthol, levomenthol, menthomenthol, l---menthol, hexahydrothymol, menthacamphor, peppermint camphor, 1r,2s,5r-2-isopropyl-5-methylcyclohexanol, u.s.p. mentholMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 16666
ChEBI CHEBI:15409
IUPAC-Name (1R,2S,5R)-5-Methyl-2-propan-2-ylcyclohexan-1-ol
SMILES CC1CCC(C(C1)O)C(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L(-)-Menthol
Namenshinweis 99.7%
Schmelzpunkt 41.0°C to 43.0°C
Farbe Farblos bis Weiß
Dichte 0.8900g/mL
Siedepunkt 212.0°C
Flammpunkt 94°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99.4% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.46
Menge 100 g
Beilstein 06,28
Fieser 13,172; 16,203
Merck Index 15,5905
Relative Dichte 0.89
Spezifischer Drehzustand −51.00 (20.00°C 589nm,c=10,EtOH)
Spezifische Drehung − 51.00
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: freely soluble in acetic acid,soluble in alcohol,chloroform,ether,,petroleum ether
Formelmasse 156.27
Reinheit (%) 99.5%
Physikalische Form Kristalle oder kristalline Nadeln
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0468728 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number125400025,125401000,125405000,125400050
ChargennummerA0463596 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/06/2024 Catalog Number125400025,125401000,125405000,125400050
ChargennummerA0393585 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number125400025,125401000,125405000,125400050
ChargennummerA0403801 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number125400025,125401000,125405000,125400050
ChargennummerA0411214 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number125400025,125401000,125405000,125400050
compliance-icons
Produktidentifikator
  • L(-)-Menthol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/und Seife/waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P314-Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals L(-)-Menthol, 99.5 % >