Learn More
(R)-(+)-Limonen, 96 %, stab., Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11391687
(R)-(+)-Limonen, 96 %, stab., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11391687
100 mL
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Artikelnummer. 11391687
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L04733.AE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chiraler Baustein. Biologisch abbaubares Lösungsmittel. Limonen wird als Lösungsmittel für den 3D-Druck mit Schmelzschichtung, in kosmetischen Produkten, als Duft und als Biokraftstoff verwendet. Es erweist sich als nützlich bei der Förderung von Gewichtsverlust, der Krebsprävention sowie der Behandlung von Krebs und Bronchitis. Es findet auch Verwendung in Lebensmitteln, Getränken, Kaugummi, als Aromastoff und als Schrumpfmittel zur Auflösung von Polystyrol. Es fungiert als chirales Zwischenprodukt für die Naturproduktsynthese.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Limonen wird als Lösungsmittel für den 3D-Druck mit Schmelzschichtung, in kosmetischen Produkten, als Duft und als Biokraftstoff verwendet. Es erweist sich als nützlich bei der Förderung von Gewichtsverlust, der Krebsprävention sowie der Behandlung von Krebs und Bronchitis. Es findet auch Verwendung in Lebensmitteln, Getränken, Kaugummi, als Aromastoff und als Schrumpfmittel zur Auflösung von Polystyrol. Es dient als chirales Zwischenprodukt für die natürliche Produktsynthese und als Insektenschutzmittel.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol, Chloroform, Äther und Kohlenstoffdisulfid. Nicht mischbar mit Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Kühl lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5989-27-5
Summenformel C10H16
Molekulargewicht (g/mol) 136.24
MDL-Nummer MFCD00062991
InChI-Schlüssel XMGQYMWWDOXHJM-JTQLQIEISA-N
Synonym d-limonene, +-limonene, r-+-limonene, +-4r-limonene, +-carvene, +-dipentene, citrene, +-p-mentha-1,8-diene, 4r-limonene, d-+-limoneneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 440917
ChEBI CHEBI:15382
IUPAC-Name (4R)-1-Methyl-4-prop-1-en-2-ylcyclohexen
SMILES CC(=C)[C@@H]1CCC(C)=CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-(+)-Limonene
Namenshinweis stabilized
Schmelzpunkt -74 °C
Dichte 0.841
Siedepunkt 177°C to 178°C
Flammpunkt 48°C (118°F)
Geruch Fruit-like
Brechungsindex 1.473
Menge 100 mL
UN-Nummer UN2052
Beilstein 2204754
Merck Index 14,5493
Löslichkeitsinformationen Miscible with alcohol,chloroform,ether and carbondisulfide.Immiscible with water.
Optische Drehung +115° (c=10 in Ethanol)
Formelmasse 136.23
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0460633 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberL04733.AE,L04733.AP
Chargennummer10249601 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/02/2024 Catalog NumberL04733.AE,L04733.AP
Chargennummer10239003 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/01/2024 Catalog NumberL04733.AE,L04733.AP
Chargennummer10234176 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/05/2022 Catalog NumberL04733.AE,L04733.AP
Chargennummer10204366 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL04733.AE,L04733.AP
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (+)-Limonene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: D-Limonene
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
(R)-(+)-Limonen, 96 %, stab., Thermo Scientific Chemicals >