Learn More
L-Cystein-Hydrochlorid-Monohydrat, 98.5 bis 101.5 % (trockene Basis), Thermo Scientific Chemicals
40.50 € - 1187.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 7048-04-6 |
---|---|
Summenformel | C3H10ClNO3S |
Molekulargewicht (g/mol) | 175.63 |
MDL-Nummer | MFCD00065606 |
InChI-Schlüssel | QIJRTFXNRTXDIP-JIZZDEOASA-N |
Synonym | l-cysteine hydrochloride monohydrate, h-cys-oh.hcl.H2O, l-cysteine hydrochloride hydrate, l-cysteine monohydrate monochloride, r-2-amino-3-mercaptopropanoic acid hydrochloride hydrate, unii-zt934n0x4w, l-cysteine hydrate hydrochloride, cysteine hydrochloride monohydrate, l, h-cys-ohhclh2o, cysteine hcl |
PubChem CID | 23462 |
IUPAC-Name | (2 R)-2-Amino-3-Sulfanylpropansäure;Hydrat;Hydrochlorid |
SMILES | C(C(C(=O)O)N)S.O.Cl |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15885448
|
Thermo Scientific
J14035.14 |
25 g | Kunststoffflasche |
40.50 €
25 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15895448
|
Thermo Scientific
J14035.22 |
100 g | Kunststoffflasche |
65.40 €
100 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15805458
|
Thermo Scientific
J14035.A1 |
1 kg | Kunststoffflasche |
274.00 €
1 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15815458
|
Thermo Scientific
J14035.A7 |
5 kg | Kunststoffflasche |
1187.00 €
5 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Chemische Identifikatoren
7048-04-6 | |
175.63 | |
QIJRTFXNRTXDIP-JIZZDEOASA-N | |
23462 | |
C(C(C(=O)O)N)S.O.Cl |
C3H10ClNO3S | |
MFCD00065606 | |
l-cysteine hydrochloride monohydrate, h-cys-oh.hcl.H2O, l-cysteine hydrochloride hydrate, l-cysteine monohydrate monochloride, r-2-amino-3-mercaptopropanoic acid hydrochloride hydrate, unii-zt934n0x4w, l-cysteine hydrate hydrochloride, cysteine hydrochloride monohydrate, l, h-cys-ohhclh2o, cysteine hcl | |
(2 R)-2-Amino-3-Sulfanylpropansäure;Hydrat;Hydrochlorid |
Spezifikation
L-Cysteine Hydrochloride Monohydrate | |
7048-04-6 | |
C3H10ClNO3S | |
MFCD00065606 | |
l-cysteine hydrochloride monohydrate, h-cys-oh.hcl.H2O, l-cysteine hydrochloride hydrate, l-cysteine monohydrate monochloride, r-2-amino-3-mercaptopropanoic acid hydrochloride hydrate, unii-zt934n0x4w, l-cysteine hydrate hydrochloride, cysteine hydrochloride monohydrate, l, h-cys-ohhclh2o, cysteine hcl | |
C(C(C(=O)O)N)S.O.Cl | |
175.63 | |
175.63 | |
Kristallpulver |
∼175°C (decomposition) | |
Trockene Basis | |
HSCH2CH(NH2)COOH.HCl.H2O | |
5158059 | |
QIJRTFXNRTXDIP-JIZZDEOASA-N | |
(2 R)-2-Amino-3-Sulfanylpropansäure;Hydrat;Hydrochlorid | |
23462 | |
98.5 to 101.5% |
Sicherheit und Handhabung
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 200-157-7
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse HA2285000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
RUO – Research Use Only