Learn More
L-Cystein-Hydrochlorid-Monohydrat, 98.5 bis 101.5 % (trockene Basis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15815458
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 7048-04-6
Summenformel C3H10ClNO3S
Molekulargewicht (g/mol) 175.63
MDL-Nummer MFCD00065606
InChI-Schlüssel QIJRTFXNRTXDIP-JIZZDEOASA-N
Synonym l-cysteine hydrochloride monohydrate, h-cys-oh.hcl.H2O, l-cysteine hydrochloride hydrate, l-cysteine monohydrate monochloride, r-2-amino-3-mercaptopropanoic acid hydrochloride hydrate, unii-zt934n0x4w, l-cysteine hydrate hydrochloride, cysteine hydrochloride monohydrate, l, h-cys-ohhclh2o, cysteine hcl
PubChem CID 23462
IUPAC-Name (2 R)-2-Amino-3-Sulfanylpropansäure;Hydrat;Hydrochlorid
SMILES C(C(C(=O)O)N)S.O.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Cysteine Hydrochloride Monohydrate
Schmelzpunkt ∼175°C (decomposition)
Hinweise zum Prozentgehalt Trockene Basis
Strukturformel HSCH2CH(NH2)COOH.HCl.H2O
Beilstein 5158059
Verpackung Kunststoffflasche
Formelmasse 175.63
Reinheit (%) 98.5 to 101.5%
Menge 5 kg
Physikalische Form Kristallpulver