Learn More
L-(+)-Ascorbinsäure, 99 +%, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11487487
L-(+)-Ascorbinsäure, 99 +%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11487487
100 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Artikelnummer. 11487487
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15613.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
L-Ascorbinsäure ist ein wichtiger Nährstoff und ein wichtiges Antioxidans. L-Ascorbinsäure wird häufig als Verarbeitungshilfsmittel oder als Konservierungsmittel in bestimmten Nährstoffen oder Lebensmittelbestandteilen verwendet. Wird auch in der Kunststoffpolymerindustrie, in der Fotoverarbeitung und in der Metalltechnologie eingesetzt. Verschiedene Anwendungen wurden für Kosmetika, Fasern, Konservierung von Blut, Konservierung von Schnittpflanzen, Reinigungsmitteln und Assay-Reagenzien vorgeschlagen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Angaben in der Dokumentation und auf Etiketten beziehen sich möglicherweise auf die alte Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
L-Ascorbinsäure ist ein wichtiger Nährstoff und ein wichtiges Antioxidans. L-Ascorbinsäure wird häufig als Verarbeitungshilfsmittel oder als Konservierungsmittel in bestimmten Nährstoffen oder Lebensmittelbestandteilen verwendet. Wird auch in der Kunststoffpolymerindustrie, in der Fotoverarbeitung und in der Metalltechnologie eingesetzt. Verschiedene Anwendungen wurden für Kosmetika, Fasern, Konservierung von Blut, Konservierung von Schnittpflanzen, Reinigungsmitteln und Assay-Reagenzien vorgeschlagen.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Unlöslich in Äther, Chloroform, Benzol, Petrolether, Ölen, Fetten und Fettlösungsmitteln. L-Ascorbinsäure bedeutet, dass die Stereochemie der Verbindung mit dem des levorotatorischen Enantiomers von Glyceraldehyd verwandt ist.
Hinweise
Trocken in der Luft stabil.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50-81-7
Summenformel C6H8O6
Molekulargewicht (g/mol) 176.12
MDL-Nummer MFCD00064328
InChI-Schlüssel CIWBSHSKHKDKBQ-DOMZIZNONA-N
Synonym l-ascorbic acid, ascorbic acid, vitamin c, l-ascorbate, ascorbate, ascorbicap, l +-ascorbic acid, cevitamic acid, ascoltin, hybrin
PubChem CID 54670067
ChEBI CHEBI:29073
SMILES OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-(+)-Ascorbic acid
Schmelzpunkt 190°C to 193°C (decomposition)
Dichte 1.65
Menge 100 g
Beilstein 84272
Merck Index 14,830
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Insoluble in ether,chloroform,benzene,petroleum ether,oils,fats and fat solvents. L-ascorbic acid means that the compound′s stereochemistry is related to that of the levorotatory enantiomer of glyceraldehyde.
Optische Drehung +21° (c=10 in Water)
IUPAC-Name (2R)-2-[(1S)-1,2-Dihydroxyethyl]-3,4-Dihydroxy-2H-Furan-5-on
Formelmasse 176.12
Reinheit (%) ≥99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerW30K005 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/10/2024 Catalog NumberA15613.0E,A15613.36,A15613.22
Chargennummer10252450 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/09/2024 Catalog NumberA15613.0E,A15613.36,A15613.22
ChargennummerT01K007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/07/2024 Catalog NumberA15613.0E,A15613.36,A15613.22
ChargennummerP18K007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog NumberA15613.0E,A15613.36,A15613.22
ChargennummerP26K011 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/04/2024 Catalog NumberA15613.0E,A15613.36,A15613.22
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
L-(+)-Ascorbinsäure, 99 +%, Thermo Scientific Chemicals >