Learn More
L(+)-Ascorbinsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10152370
L(+)-Ascorbinsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10152370
100 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10152370
Marke: Thermo Scientific Acros 105021000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50-81-7
Summenformel C6H8O6
Molekulargewicht (g/mol) 176.12
MDL-Nummer MFCD00064328
InChI-Schlüssel CIWBSHSKHKDKBQ-DOMZIZNONA-N
Synonym l-ascorbic acid, ascorbic acid, vitamin c, l-ascorbate, ascorbate, ascorbicap, l +-ascorbic acid, cevitamic acid, ascoltin, hybrin
PubChem CID 54670067
ChEBI CHEBI:29073
IUPAC-Name (2R)-2-[(1S)-1,2-Dihydroxyethyl]-3,4-Dihydroxy-2H-Furan-5-on
SMILES OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L(+)-Ascorbic acid
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt 190.0°C to 192.0°C
Farbe Weiß
pH 2.1 to 2.6 (5% aq. soln.)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (Iodimetry)
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 100 g
Beilstein 18, IV, 3038
Merck Index 15, 819
Spezifische Drehung + 20.50
Löslichkeitsinformationen (5% in water) Passes test
Formelmasse 176.13
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0437618 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2023 Catalog Number105020025,105021000,105025000
ChargennummerA0455613 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number105020025,105021000,105025000
ChargennummerA0449884 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/02/2023 Catalog Number105020025,105021000,105025000
ChargennummerA0398266 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number105020025,105021000,105025000
ChargennummerA0414993 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number105020025,105021000,105025000
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
L(+)-Ascorbinsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >