Learn More
L-(+)-Ascorbinsäure, 99 +%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11497487
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
2500 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11497487
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15613.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
CAS: 50-81-7 | C6H8O6 | 176.12 g/mol
L-Ascorbinsäure ist ein wichtiger Nährstoff und ein wichtiges Antioxidans. L-Ascorbinsäure wird häufig als Verarbeitungshilfsmittel oder als Konservierungsmittel in bestimmten Nährstoffen oder Lebensmittelbestandteilen verwendet. Wird auch in der Kunststoffpolymerindustrie, in der Fotoverarbeitung und in der Metalltechnologie eingesetzt. Verschiedene Anwendungen wurden für Kosmetika, Fasern, Konservierung von Blut, Konservierung von Schnittpflanzen, Reinigungsmitteln und Assay-Reagenzien vorgeschlagen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Angaben in der Dokumentation und auf Etiketten beziehen sich möglicherweise auf die alte Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
L-Ascorbinsäure ist ein wichtiger Nährstoff und ein wichtiges Antioxidans. L-Ascorbinsäure wird häufig als Verarbeitungshilfsmittel oder als Konservierungsmittel in bestimmten Nährstoffen oder Lebensmittelbestandteilen verwendet. Wird auch in der Kunststoffpolymerindustrie, in der Fotoverarbeitung und in der Metalltechnologie eingesetzt. Verschiedene Anwendungen wurden für Kosmetika, Fasern, Konservierung von Blut, Konservierung von Schnittpflanzen, Reinigungsmitteln und Assay-Reagenzien vorgeschlagen.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Unlöslich in Äther, Chloroform, Benzol, Petrolether, Ölen, Fetten und Fettlösungsmitteln. L-Ascorbinsäure bedeutet, dass die Stereochemie der Verbindung mit dem des levorotatorischen Enantiomers von Glyceraldehyd verwandt ist.
Hinweise
Trocken in der Luft stabil.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 50-81-7
Summenformel C6H8O6
Molekulargewicht (g/mol) 176.12
MDL-Nummer MFCD00064328
InChI-Schlüssel CIWBSHSKHKDKBQ-DOMZIZNONA-N
Synonym l-ascorbic acid, ascorbic acid, vitamin c, l-ascorbate, ascorbate, ascorbicap, l +-ascorbic acid, cevitamic acid, ascoltin, hybrin
PubChem CID 54670067
ChEBI CHEBI:29073
SMILES OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O
Specifica
Chemischer Name oder Material L-(+)-Ascorbic acid
Schmelzpunkt 190°C to 193°C (decomposition)
Dichte 1.65
Menge 500 g
Beilstein 84272
Merck Index 14,830
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Insoluble in ether,chloroform,benzene,petroleum ether,oils,fats and fat solvents. L-ascorbic acid means that the compound′s stereochemistry is related to that of the levorotatory enantiomer of glyceraldehyde.
Optische Drehung +21° (c=10 in Water)
IUPAC-Name (2R)-2-[(1S)-1,2-Dihydroxyethyl]-3,4-Dihydroxy-2H-Furan-5-on
Formelmasse 176.12
Reinheit (%) ≥99%
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO – Nur für Forschungszwecke
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato