Learn More
L-Ascorbinsäure (weißes kristallines Pulver), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10061793
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Ascorbinsäure eignet sich für den Einsatz in Gewebekultursystemen, die Zusatzstoffe erfordern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Alpha-Vektor Ascorbic Acid
Chemischer Name oder Material L-Ascorbic Acid
CAS 50-81-7
Schmelzpunkt 190°C
Farbe Gelb
Dichte 1.65g/cm³
Glührückstand 0.1% max.
Prozentgehaltsbereich ≥99.0 %
Verpackung Glasflasche
Summenformel C6H8O6
MDL-Nummer MFCD00064328
Menge 500 g
Merck Index 15, 819
Spezifische Drehung 20.5 to 21.5° (+ or -)
Synonym l-ascorbic acid, ascorbic acid, vitamin c, l-ascorbate, ascorbate, ascorbicap, l +-ascorbic acid, cevitamic acid, ascoltin, hybrin
InChI-Schlüssel CIWBSHSKHKDKBQ-DOMZIZNONA-N
SMILES OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O
IUPAC-Name (2R)-2-[(1S)-1,2-Dihydroxyethyl]-3,4-Dihydroxy-2H-Furan-5-on
Molekulargewicht (g/mol) 176.12
PubChem CID 54670067
ChEBI CHEBI:29073
Formelmasse 176.13
Reinheit (%) ≥99.0%
Physikalische Form Fest