Learn More
Cytiva HyClone™ CDM4MAb™ Medien
Artikelnummer. 10771484
Click to view available options
Menge:
1000 mL-Flasche
Packungsgröße:
1000 Milliliter
Artikelnummer. 10771484
Marke: Cytiva SH30802.02
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Erhöhen Sie die Prozessausbeute für die Herstellung monoklonaler Antikörper (MAbs) mit dem HyClone™ CDM4MAb™-Medium, einem proteinfreien Medium ohne Komponenten tierischen Ursprungs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Form Flüssig
Produkttyp CDM4MAb Flüssigmedium
Sterilization Method 0.2 μm steril gefiltert
Mit Additiven Natriumhydrogencarbonat
Ohne Additive Kein Glutamin, Kein Poloxamer 188, Kein Phenolrot, Keine HEPES
Menge 1000 mL-Flasche
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C, vor Licht schützen
Beschreibung Ohne L-Glutamin