Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ FlexColumn™ Economy Säulen
Artikelnummer. p-2410766
Click to view available options
Länge (metrisch):
50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
300 mm
1200 mm
Säulenkapazität:
25 ml
49 ml
74 ml
98 ml
147 ml
638 ml
Menge:
2/Karton
5/Karton
Jeweils
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 11772364
Marke: DWK Life Sciences 4204002510
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Optimal für den Einsatz mit FPLC™ Systemen, Peristaltikpumpen und Schwerkraftflüsse bis 15 psi
Diese Säulen sind verwendbar für den Ionenaustausch, Affinität, Gelfiltration und hydrophobe Wechselwirkungsmedien.
  • Aus langlebigem Borosilikatglas
  • Mit Flussratenadapter
  • Die präzisionsgeschliffenen Säulenenden bilden mit den Endkappen eine formschlüssige Verbindung, damit sie unter Druck nicht auslaufen oder Kriecheffekte auftreten können
  • Verschraubter, leicht zu entfernender Behälterdeckel, der unter Druck nicht abspringt
  • Anschluss von Zubehörtrichtern und Glasbehältern möglich
  • Luer-Lock-Einlass und Auslassanschlüsse aus Polypropylen
  • Die Lagerhalterung verfügt über eine 20 μm-Scheibe aus Polyethylen, die die meisten Medien für die Niederdruckchromatographie für flüssige Phasen zurück hält
  • Die Säulen eignen sich für Durchflussadapter zur Einstellung der Flex-Column Betthöhe (Adapter separat bestellbar)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ionenaustausch, Affinität, Gelfiltration und hydrophobe Interaktionsmedien
Menge 5/Karton
Temperaturbereich (metrisch) 0 bis 50 °C
Innendurchmesser (metrisch) 25 mm
Typ Economy-Chromatographiesäule
Max. Druck 14,5 psi
Porengröße 20 μm
Säulenkapazität 49 ml
Länge (metrisch) 100 mm
Material Borosilikatglas Typ I, Klasse A
Begleitmaterial HDPE
Anschlusstypen Luer-Lock-Stecker
Querschnittbereich 4.91 cm3
Sterilisationsmethode 2 N NaOH oder 100 % Ethanol