Learn More
Cole-Parmer™ KONUS ASTM D217 D937 NFT 60132 60132
Verwenden Sie diese Konus-Penetrometer. Koehler™ Penetrometer Präzisionskonusse bestehen aus Messing mit Edelstahlspitzen.
Marke: Cole-Parmer™ 59860-90
Beschreibung
- Zur Verwendung mit Koehler-Penetrometern
- 102.5 g
- Entspricht ATSM D217 UND D937 NFT 60132
Spezifikation
Penetrometer-Präzisionskonus | |
ATSM D217 UND D937 NFT 60132 | |
Messing/Edelstahl |