Learn More
Ansell Kimtech™ M3 Gesichtsmasken in Beutelausführung, gestrickte Kopfbänder
Gesichtsmasken in Beutelausführung mit gestrickten Kopfbändern sind kompatibel mit Reinraumumgebungen der ISO-Klasse 3 und höher. Einzeln verpackte Masken haben eine fusselarmes Außenschicht aus Polyethylen-Folie, die vor Kontamination schützt, und das weiche Innenmaterial bietet Komfort.
Marke: Ansell 62483
185.23 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Empfohlen für Reinräume der ISO-Klasse 3 und höher
- Schmelzgeblasene Polypropylen-Filtermedien
- Das Beuteldesign bietet einen großen Atembereich für maximalen Komfort
- Die Innenschicht besteht aus BiCoSof Material
- Die Außenschicht ist eine fusselarme, atmungsaktive Polyethylen-Folie
- Doppelt verpackt
- Unsterile Version 18-999-4521
- Gammabestrahlt mit Sterilitätsgewährleistung gemäß Stufe 10-6 Version 19-175-580
Compliance
Mit Bestrahlungsbescheinigung.
Spezifikation
Gesichtsmaske für Reinräume | |
Kopfband | |
Standard | |
Pouch, 62483 | |
97,2 % (PFE), 96 % (BFE) | |
Ja | |
0,1 μm (PFE), 3 μm (BFE) |
Weiß | |
Polyethylen | |
Steril | |
Klasse 1 (ISO 3) | |
Pharmazie, Biotechnologie | |
Einzeln verpackt | |
KimTech™ M3 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Cleanroom Essentials Extravaganza
Optimieren Sie Ihre kontrollierte UmgebungAktionscode: 24151Gültig bis zum: 2025-05-02