Learn More
Fisherbrand™ SureStop™ Glasfläschchen mit Kurzgewinde, 9 mm, weite Öffnung
Universell mit fast allen Autosamplern kompatibel.
Marke:  Fisherbrand™ 11 09 2746
14.16 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16378357
  • 17.41 € / 100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • 9 mm
  • Kurzgewinde
  • Glas
  • Weite Öffnung
  • Durchsichtig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
SureStop
11,6 mm
1,85 ml
Nein
CleanPack, Polypropylen-Box
1,5 ml
32 mm
ND9
Durchsichtig
Glas
GC, HPLC
Kurzgewinde
<120 μl
Flachboden
100
Nein
Name des Produkts
Fisherbrand™ SureStop™ Glasfläschchen mit Kurzgewinde, 9 mm, weite Öffnung > SureStop, flacher Boden, 1,5 ml