Learn More
Kimtech™ Kimtech™ M3 Gesichtsmasken in Beutelausführung, gestrickte Kopfbänder
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7237198
Click to view available options
Sterilität:
Steril
Filtereffizienz:
97,2 % (PFE), 96 % (BFE)
Packungsgröße:
200 Stück
Artikelnummer. 11795495
Marke: Kimtech™ 62483
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Gesichtsmasken in Beutelausführung mit gestrickten Kopfbändern sind kompatibel mit Reinraumumgebungen der ISO-Klasse 3 und höher. Einzeln verpackte Masken haben eine fusselarmes Außenschicht aus Polyethylen-Folie, die vor Kontamination schützt, und das weiche Innenmaterial bietet Komfort.
  • Empfohlen für Reinräume der ISO-Klasse 3 und höher
  • Schmelzgeblasene Polypropylen-Filtermedien
  • Das Beuteldesign bietet einen großen Atembereich für maximalen Komfort
  • Die Innenschicht besteht aus BiCoSof Material
  • Die Außenschicht ist eine fusselarme, atmungsaktive Polyethylen-Folie
  • Doppelt verpackt
  • Unsterile Version 18-999-4521
  • Gammabestrahlt mit Sterilitätsgewährleistung gemäß Stufe 10-6 Version 19-175-580
Compliance
Mit Bestrahlungsbescheinigung.
Spezifikation
Produkttyp Gesichtsmaske für Reinräume
Farbe Weiß
Fastening Type Kopfband
Material Polyethylen
Größe Standard
Sterilität Steril
Modell Pouch, 62483
Cleanroom Class Klasse 1 (ISO 3)
Filtereffizienz 97,2 % (PFE), 96 % (BFE)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pharmazie, Biotechnologie
Latexfrei Ja
Verpackungsart Einzeln verpackt
Porengröße 0,1 μm (PFE), 3 μm (BFE)
Serie KimTech™ M3