Learn More
Fisherbrand™ Ständer für Model 505 und 705 Sonic Dismembratoren
Ständer und Konverterhalter für 505/705 Ultraschall-Homogenisatoren. Dieses Zubehörteil hält die Baugruppe aus Konverter und Sonde während der Beschallung.
Marke:  Fisherbrand™ FB459
Artikelnummer. 12883563
  • 146.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieser Fisher Scientific™ Ständer ist für den Gebrauch mit Ultraschall-Homogenisatoren Modell 505 und Modell 705 vorgesehen.
  • Laborständer mit Konverterklammer
  • Für die Verwendung mit 505/705 Ultraschall-Homogenisatoren
Spezifikation
Spezifikation
Ständer
61 cm
Stützstab mit 0.5 Zoll Durchmesser und Konverterklammer
24 in.
Ultraschall-Homogenisator Modell 505 und 705
Name des Produkts
Fisherbrand™ Ständer für Model 505 und 705 Sonic Dismembratoren > Ständer mit Klammer