Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Ersatzteile für Dounce-Gewebeschleifer aus Glas
Für kurze und lange Stößel im Dounce-Gewebeschleifer mit 15 ml und 40 ml.
75.50 € - 138.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Dounce-Glasgewebemühle
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Produkttyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Produkttyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
10304882
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
885302-0040
40 ml Kleiner Clearance-Pistill
111.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 05-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10496682
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
885301-0015
15 ml Großer Clearance-Pistill
75.50 €
1 Stück
Verfügbar ab: 13-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12058528
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
885302-0015
15 ml Kleiner Clearance-Pistill
138.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 04-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hergestellt aus 33 Expansionsborosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen in Erfüllung der Anforderungen gemäß USP Typ I und ASTM E438, Typ I, Klasse A
Spezifikation
Spezifikation
Dounce-Glasgewebemühle