missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Kontes™ Ersatzteile für Dounce-Gewebeschleifer aus Glas

Für kurze und lange Stößel im Dounce-Gewebeschleifer mit 15 ml und 40 ml.

Marke:  DWK Life Sciences 885302-0015

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 12058528

  • 138.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Hergestellt aus 33 Expansionsborosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen in Erfüllung der Anforderungen gemäß USP Typ I und ASTM E438, Typ I, Klasse A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

0.5 oz.
Kleiner Clearance-Pistill
Dounce-Glasgewebemühle
15 ml
Zur Bildung von endgültigem Homogenat
0,5 oz., 15 ml
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt