missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Ersatzteile für Dounce-Gewebeschleifer aus Glas
Für kurze und lange Stößel im Dounce-Gewebeschleifer mit 15 ml und 40 ml.
Marke: DWK Life Sciences 885302-0040
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hergestellt aus 33 Expansionsborosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen in Erfüllung der Anforderungen gemäß USP Typ I und ASTM E438, Typ I, Klasse A
Spezifikation
1,35 oz. | |
Kleiner Clearance-Pistill | |
Dounce-Glasgewebemühle |
40 ml | |
Zur Bildung von endgültigem Homogenat | |
40 ml (1.35 oz.) |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur