Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Ersatzteile für Dounce-Gewebeschleifer aus Glas
Für kurze und lange Stößel im Dounce-Gewebeschleifer mit 15 ml und 40 ml.
Marke:  DWK Life Sciences 885301-0015
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10496682
  • 75.50 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Hergestellt aus 33 Expansionsborosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen in Erfüllung der Anforderungen gemäß USP Typ I und ASTM E438, Typ I, Klasse A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0.5 oz.
Großer Clearance-Pistill
Dounce-Glasgewebemühle
15 ml
Anfängliche Probenreduktion
0,5 oz., 15 ml