Learn More
DWK Life Sciences™ KECK™ Klemmensortiment, für Kegelschliffe, aus Edelstahl (1.4310, blank)
Die KECK™ Klemme dient zur Sicherung einer Normschliffverbindung.
Marke:  DWK Life Sciences™ 290300708
58.14 EUR gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10123052
  • 61.20 € / 10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
KECK™ Klammern sind geschliffene Verbindungsklemmen, die zur Sicherung von Normschliff-Verbindungen bei Glasvorrichtungen verwendet werden und zeichnen sich durch ihre einfache Handhabung und ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit aus. Die Klammern sind in verschiedenen Materialien (Metall oder Polyoxymethylen) erhältlich.
  • Formstabil mit besonders guten Federeigenschaften
  • Einfaches, sicheres und schnelles Befestigen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
10
Sichere Glasverbindungen
NS 19
Edelstahl (1.4310, blank)
Sichere Glasverbindungen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
DWK Life Sciences™ KECK™ Klemmensortiment, für Kegelschliffe, aus Edelstahl (1.4310, blank) > NS 19