Learn More
Thermo Scientific™ Magnetrührer der RT Touch Serie
Unsere flachen digitalen Display-Rührwerke gewährleisten eine optimale Kontrolle und eignen sich besonders gut für Routineaufgaben, bei denen eine sichtbare Rührgeschwindigkeit erforderlich ist.
Marke:  Thermo Scientific™ 88880015
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15268834
Beschreibung
Beschreibung
Behalten Sie die Kontrolle mit den Magnetrührern der Thermo Scientific™ RT Touch Serie. Diese flachen, Rührer mit digitalem Display sind ideal für Routineanwendungen, bei denen eine sichtbare Rührgeschwindigkeit erforderlich ist.
Eine starke Magnetkupplung sorgt für ein gleichmäßiges Rühren während des Versuchsablaufs. Der langsame Rührstart verhindert das Spritzen.
  • Digitale Steuerung
  • Unterstützung mit Rührstab
  • Niedriges Profil leichte Bauweise mit kleiner Stellfläche
  • Erhältlich in zwei Größen
  • Drehzahlregelung: 30 bis 2000 U/min
Im Lieferumfang enthalten:
Zwei rutschfeste Silikonplatten-Abdeckungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
30 bis 2.000 U/min
5 l
100/240 V
14,17 x 10,24 x 2,82 in. (360 x 260 x 72 mm)
72 mm
360 mm
220 mm
260 mm
50/60 Hz
CE
Polypropylen
Digital
6 W
2,82 in.
14,17 in.
8,69 in.
10,24 in.
100 bis 240 V, 50/60 Hz
US
Rührer
Dokumentation
Brochures
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Magnetrührer der RT Touch Serie > 5L, US plug
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.