Learn More
3M™ Allzweck-PVC-Klebeband 764
Allzweck-PVC-Klebeband 764i kann für nicht-kritische Einsatzbereiche verwendet werden, u. a. Farbmarkierungen und Bündelungen. Das korrosionsbeständige, flexible PVC-Klebeband ist ideal dazu geeignet, Teile, Geräte und Produkte vor Abrieb zu schützen.
Marke:  3M™ 7100260280
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17721689
  • 123.00 € / 12 Rollen
Verfügbar ab: 10-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Ideal für Markierungen in weniger frequentierten Bereichen und an Wänden und Rohrleitungen.
  • Ein Klebeband für alle nicht entscheidenden Anwendungen
  • Behält auch bei Abrieb und Lösungsmitteln eine lebendige Farbe
  • Schützt Bauteile, Geräte und Produkte vor Abrieb
  • Zum Bündeln von Kabeln und zum vorläufigen Markieren von Bauteilen, Maschinen usw.
  • Das leicht anzubringende Klebeband erstreckt sich um Ecken und sitzt auch dort zuverlässig und fest.
  • Schnelles Anhaften und hohe Haltekraft
  • In einer Vielzahl von Farben erhältlich
  • Kann von Hand oder mit Bodenbandapplikator aufgetragen werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
33 m x 50 mm
0,12 mm
Grün
12 Rollen
Kautschuk-basierter Klebstoff
Vinyl
Name des Produkts
3M™ Allzweck-PVC-Klebeband 764 > Universal-Vinylband 764, Klebstoff: Kautschuk-basierter Klebstoff, Farbe: Grün; Abmessungen (L x B): 33 m x 50 mm, Dicke: 0,12 mm; Material: Vinyl