Learn More
Kartell™ K70 Silikonschläuche
Kartell™ K70 Silikonschläuche bestehen aus Silikon und sind durchsichtig. Sie eignen sich zur Herstellung einer flexiblen Verbindung mit verschiedenen Komponenten und Zubehörteilen.
19.25 € - 247.17 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Zertifiziert nach FDA, USP, Class VI, A 50p60 und EPC VI.1.3.2
Material Silikon
Gesamtlänge (metrisch) 10 m
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -60 °C
Farbe Durchsichtig
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 9
Produktcode Marke Innendurchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Innendurchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10726352
Unterlagen ansehen
Kartell™
0392100
2 mm
33.02 €
10 Meter
Verfügbar ab: 02-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15712855
Unterlagen ansehen
Kartell™
0392200
3 mm
24.40 €
10 Meter
Verfügbar ab: 03-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10736352
Unterlagen ansehen
Kartell™
0392300
4 mm
28.45 €
10 Meter
Verfügbar ab: 03-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15722855
Unterlagen ansehen
Kartell™
0392400
5 mm
54.91 €
10 Meter
Verfügbar ab: 10-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10207351
Unterlagen ansehen
Kartell™
0392700
8 mm
247.17 €
10 Meter
Verfügbar ab: 28-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15742855
Unterlagen ansehen
Kartell™
0392800
9 mm
112.00 €
10 Meter
Verfügbar ab: 28-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10023501
Unterlagen ansehen
Kartell™
0392500
6 mm
55.35 €
10 Meter
Verfügbar ab: 28-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15732855
Unterlagen ansehen
Kartell™
0392600
7 mm
87.55 €
10 Meter
Verfügbar ab: 03-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10535371
Unterlagen ansehen
Kartell™
0392000
1 mm
19.25 €
10 Meter
Verfügbar ab: 26-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Kartell™ K70 Silikonschläuche bestehen aus Silikon und sind durchsichtig. Sie eignen sich zur Herstellung einer flexiblen Verbindung mit verschiedenen Komponenten und Zubehörteilen.
  • Flexibel und durchsichtig
  • Zertifiziert nach FDA, USP, Klasse VI, A 50p60 und EPC VI.1.3.2
  • Für Temperaturbereiche von -60 °C bis 200 °C
Spezifikation
Spezifikation
Zertifiziert nach FDA, USP, Class VI, A 50p60 und EPC VI.1.3.2
10 m
Durchsichtig
Silikon
-60 °C
200 °C
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kartell™ K70 Silikonschläuche