Learn More
Kartell™ K70 Silikonschläuche
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
Packungsgröße:
10 Meter
Beschreibung
Kartell™ K70 Silikonschläuche bestehen aus Silikon und sind durchsichtig. Sie eignen sich zur Herstellung einer flexiblen Verbindung mit verschiedenen Komponenten und Zubehörteilen.
- Flexibel und durchsichtig
- Zertifiziert nach FDA, USP, Klasse VI, A 50p60 und EPC VI.1.3.2
- Für Temperaturbereiche von -60 °C bis 200 °C
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Zertifiziert nach FDA, USP, Class VI, A 50p60 und EPC VI.1.3.2 |
| Innendurchmesser (metrisch) | 7 mm |
| Material | Silikon |
| Außendurchmesser (metrisch) | 11 mm |
| Gesamtlänge (metrisch) | 10 m |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -60 °C |
| Verpackungsmenge | 10 m |
| Farbe | Durchsichtig |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 200 °C |