Learn More
Kartell™ K70 Silikonschläuche
Kartell™ K70 Silikonschläuche bestehen aus Silikon und sind durchsichtig. Sie eignen sich zur Herstellung einer flexiblen Verbindung mit verschiedenen Komponenten und Zubehörteilen.
Marke:  Kartell™ 0392300
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10736352
  • 28.45 € / 10 Meter
Verfügbar ab: 19-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Kartell™ K70 Silikonschläuche bestehen aus Silikon und sind durchsichtig. Sie eignen sich zur Herstellung einer flexiblen Verbindung mit verschiedenen Komponenten und Zubehörteilen.
  • Flexibel und durchsichtig
  • Zertifiziert nach FDA, USP, Klasse VI, A 50p60 und EPC VI.1.3.2
  • Für Temperaturbereiche von -60 °C bis 200 °C
Spezifikation
Spezifikation
Zertifiziert nach FDA, USP, Class VI, A 50p60 und EPC VI.1.3.2
Silikon
10 m
10 m
200 °C
4 mm
6 mm
-60 °C
Durchsichtig
Name des Produkts
Kartell™ K70 Silikonschläuche > Innendurchmesser: 4 mm