Learn More
Kartell™ K70 Silikonschläuche
Artikelnummer. 10726352
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
Packungsgröße:
10 Meter
Artikelnummer. 10726352
Marke: Kartell™ 0392100
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kartell™ K70 Silikonschläuche bestehen aus Silikon und sind durchsichtig. Sie eignen sich zur Herstellung einer flexiblen Verbindung mit verschiedenen Komponenten und Zubehörteilen.
  • Flexibel und durchsichtig
  • Zertifiziert nach FDA, USP, Klasse VI, A 50p60 und EPC VI.1.3.2
  • Für Temperaturbereiche von -60 °C bis 200 °C
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Zertifiziert nach FDA, USP, Class VI, A 50p60 und EPC VI.1.3.2
Innendurchmesser (metrisch) 2 mm
Material Silikon
Außendurchmesser (metrisch) 4 mm
Gesamtlänge (metrisch) 10 m
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -60 °C
Verpackungsmenge 10 m
Farbe Durchsichtig
Max. Operating Temperature (Metric) 200 °C