Learn More
asecos™ K-UB-90 Kombi-Sicherheitslagerschränke Typ 90
Für die sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von aggressiven und entzündbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen
Marke: asecos™ 3036500130366
Benachrichtigungen:
Nur für Verwendung in Innenräumen
Beschreibung
- Robuste Konstruktion und Langlebigkeit: Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech
- Anwenderfreundlich und sicher: Tür und Schubfach bleiben in jeder Position offen, Schrankinneres vollständig einsehbar – Zugang zu allen Behältern, Flügeltüren mit 93°-Öffnungswinkel
- Sicher: Schubfach mit Erdungsdraht, einschließlich Klemme (Standard); dichtgeschweißte Auffangwanne; im Brandfall selbstschließende Schubfächern
- Kein unbefugter Zugang: Tür und Schubfach abschließbar mit Zylinderschloss und Sperrzustandsanzeige (rot/grün)
- Mobil: Rollen mit Sockelblende (optional erhältlich) für das einfache Verschieben des Schrankes
- Belüftung: integrierte Luftkanäle, bereit für den Anschluss DN 50) an ein technisches Abluftsystem; Absaugung aus beiden Fächern über denselben Belüftungsanschluss
- Zertifikate
- Feuerbeständig bis 90 Minuten
- Typentest gemäß EN 14470-1
- EN 16121/16122
- CE-konform
Spezifikation
Feuerbeständig bis 90 Minuten, Typentest gemäß EN 14470-1, konform mit DIN EN 16121/16122, CE-konform | |
502 mm | |
Links: 380 x 470 x 502 mm, rechts: 468 x 440 x 562 mm | |
Flügel, Scharniere rechts | |
601 mm | |
K90.060.110.050.UB.2T | |
1 | |
pulverbeschichtet glatt | |
1102 mm | |
Hellgrau | |
Kombi-Sicherheitslagerschränke |
1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech), 1 Ausziehboden (Platte mit Melaminharzbeschichtung/PP) | |
380 mm | |
502 x 1102 x 601 mm | |
Für die sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von aggressiven und entzündbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen | |
502 mm | |
2 | |
Ausziehbar | |
152,50 kg | |
470 mm | |
Stahl |