Learn More
Eppendorf™ Rotoren für Zentrifuge 5427 R
Aerosoldicht mit Eppendorf QuickLock™
Marke: Eppendorf™ 5409706004
689.90 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Max. Drehzahl: 20.800 × g (14.000 U/min)
- Max. Kapazität: 30 × 1,5/2,0 ml-Röhrchen
- Aerosoldicht mit Eppendorf QuickLock™ Deckel
Spezifikation
FA-45-30-11, aerosoldicht – mit Rotordeckel | |
30 x 1,5 bis 2 ml-Röhrchen | |
14.000 U/min | |
Deckel | |
FA-45-30-11 |
Aerosoldichter Rotor | |
20800 x g (14000 U/min) | |
Zentrifuge 5427 R | |
30 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ Rotoren für Zentrifuge 5427 R > FA-45-30-11; 30 x 1,5/20 ml-Gefäße; aerosoldicht mit Eppendorf QuickLock™
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur