Learn More
asecos™ K-UB-90 Kombi-Sicherheitslagerschränke Typ 90
Artikelnummer. p-8259001 Alle ansehen Asecos Produkte
Click to view available options
Modell:
K90.060.110.050.UB.2T
K90.060.110.050.UB.ST
K90.060.140.050.UB.3T
K90.060.140.050.UB.ST
Gewicht (metrisch):
152,50 kg
155,50 kg
157,00 kg
158,50 kg
190,50 kg
191,00 kg
194,50 kg
Anzahl Türen:
1
2
3
Anzahl Einschübe:
1
2
Packungsgröße:
1 Stück
Nur für Verwendung in Innenräumen
Artikelnummer. 15291025
Marke: asecos™ 3035800130360
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Nur für Verwendung in Innenräumen
Für die sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von aggressiven und entzündbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen
Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung aggressiver und entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen
Funktion / Konstruktion
  • Robust und langlebig: Außenkorpus aus pulverbeschichtetem Feinstahlblech
  • Komfortabel: Tür und Schublade arretieren in jeder Position, Zugriff auf alle Gebinde – Schublade komplett von oben einsehbar, Türöffnungswinkel 93°, Schrankinnenraum komplett einsehbar
  • Sicher: Schublade serienmäßig mit Erdungskabel inkl. Klemme, Wanne geprüft gemäß StawaR, Schublade im Brandfall selbstschließend
  • Keine unbefugte Benutzung: Tür und Schublade abschließbar mit Zylinderschloss, Schließzustandsanzeige (Rot/Grün)
  • Mobil: optional erhältliche Rollen mit Sockelblende, einfaches Verschieben des Schrankes
  • Be- und Entlüftung: integriertes Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss (NW 50) an eine technische Abluft, Absaugung beider Kammern über nur einen Stutzen
Zertifikate
  • Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten
  • typgeprüft gemäß EN 14470-1
  • EN 16121/16122 konform
  • CE konform
Garantie
Fünf Jahre
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Feuerbeständig bis 90 Minuten, Typentest gemäß EN 14470-1, konform mit DIN EN 16121/16122, GS-zertifiziert, CE-konform
Konfiguration 1 Schubfach (pulverbeschichtetes Stahlblech), 2 Ausziehböden (Platte mit Melaminharzbeschichtung/PP)
Außentiefe (metrisch) 502 mm
Innentiefe (metrisch) 318mm
Abmessungen (T x B x H) innen Links: 381 x 470 x 502mm, Rechts: 468 x 440 x 562 mm
Abmessungen (T x B x H) 502 x 1102 x 601 mm
Ausführung der Tür Flügel
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung aggressiver und entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen
Außenhöhe (metrisch) 601 mm
Innenhöhe (metrisch) 502 mm
Modell K90.060.110.050.UB.ST
Anzahl Türen 1
Anzahl Einschübe 2
Einschubtyp Ausziehbar
Oberflächenbeschichtung pulverbeschichtet glatt
Gewicht (metrisch) 157,00 kg
Außenbreite (metrisch) 1102 mm
Innenbreite (metrisch) 470 mm
Farbe Grau
Außentiefe (angloamerikanisch) 19.76 in.
Außenhöhe (angloamerikanisch) 23.66 in.
Höhe (metrisch) Öffnung 502 mm
Material Stahl
Produkttyp Kombi-Sicherheitslagerschränke
Außenbreite (angloamerikanisch) 43.39 in.