Learn More
asecos™ K-UB-90 Kombi-Sicherheitslagerschränke Typ 90
Für die sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von aggressiven und entzündbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen
Marke:  asecos™ 3037000130372
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15974366
  • N.V. / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Benachrichtigungen:
Nur für Verwendung in Innenräumen
Beschreibung
Beschreibung
  • Robuste Konstruktion und Langlebigkeit: Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech
  • Anwenderfreundlich und sicher: Tür und Schubfach bleiben in jeder Position offen, Schrankinneres vollständig einsehbar – Zugang zu allen Behältern, Flügeltüren mit 93°-Öffnungswinkel
  • Sicher: Schubfach mit Erdungsdraht, einschließlich Klemme (Standard); dichtgeschweißte Auffangwanne; im Brandfall selbstschließende Schubfächern
  • Kein unbefugter Zugang: Tür und Schubfach abschließbar mit Zylinderschloss und Sperrzustandsanzeige (rot/grün)
  • Mobil: Rollen mit Sockelblende (optional erhältlich) für das einfache Verschieben des Schrankes
  • Belüftung: integrierte Luftkanäle, bereit für den Anschluss DN 50) an ein technisches Abluftsystem; Absaugung aus beiden Fächern über denselben Belüftungsanschluss
  • Zertifikate
    • Feuerbeständig bis 90 Minuten
    • Typentest gemäß EN 14470-1
    • EN 16121/16122
    • CE-konform
Spezifikation
Mehr anzeigen
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
asecos™ K-UB-90 Kombi-Sicherheitslagerschränke Typ 90 > Anz. Türen: 1, Inhalt: 1 x 17-Liter-Schubfach (pulverbeschichtetes Stahlblech), 2 Auszugswannen (Platte mit Melaminharzbeschichtung/PP)