Learn More
Justrite™ Cease-Fire™ Abfallbehälter
Justrite's Cease-Fire™ Abfallbehälter ist speziell geformt, um Rauch und Gas von jedem Feuer im Behälter zurück in den Verbrennungsbereich zu leiten, die Luftzufuhr zu unterbrechen und Flammen in Sekunden zu löschen.
Marke:  Justrite™ 26630G
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11974967
Beschreibung
Beschreibung
  • Der konturierte Kopf fängt aufsteigenden Rauch und Gas auf, leitet diese in den Verbrennungsbereich, unterbricht die Sauerstoffzufuhr und löscht Flammen in Sekunden
  • Die große Öffnung mit gewölbtem Rand in der Mitte sorgt dafür, dass Abfall in den Behälter fällt
  • Der attraktive Kopf aus gebürstetem Aluminium ist korrosionsbeständig und lässt sich zum Entleeren leicht entfernen
  • Fass in grauer Emaillefarbe aus beständigem Stahl mit rostfreier Beschichtung
Bestellinformation
Ersatzköpfe separat erhältlich.
Compliance
FM-zugelassen. UL-zugelassen.
Spezifikation
Spezifikation
113.5 l
50.5 cm
30 gal.
75.6 cm
17.8 cm
28 lbs.
Schützt vor Feuer in Abfallbehältern
Stahl, Aluminium
FM, UL
19.8 Zoll
Grau
7 in.
Je 1
12.7 kg
29,75 in.
Cease-Fire Abfallbehälter
Name des Produkts
Justrite™ Cease-Fire™ Abfallbehälter > Kapazität: 113.5 l (30 gal.)