Learn More
Justrite™ Cease-Fire™ Abfallbehälter
Justrite's Cease-Fire™ Abfallbehälter ist speziell geformt, um Rauch und Gas von jedem Feuer im Behälter zurück in den Verbrennungsbereich zu leiten, die Luftzufuhr zu unterbrechen und Flammen in Sekunden zu löschen.
Marke: Justrite™ 26612G
Beschreibung
- Der konturierte Kopf fängt aufsteigenden Rauch und Gas auf, leitet diese in den Verbrennungsbereich, unterbricht die Sauerstoffzufuhr und löscht Flammen in Sekunden
- Die große Öffnung mit gewölbtem Rand in der Mitte sorgt dafür, dass Abfall in den Behälter fällt
- Der attraktive Kopf aus gebürstetem Aluminium ist korrosionsbeständig und lässt sich zum Entleeren leicht entfernen
- Fass in grauer Emaillefarbe aus beständigem Stahl mit rostfreier Beschichtung
Bestellinformation
Ersatzköpfe separat erhältlich.
Compliance
FM-zugelassen. UL-zugelassen.
Spezifikation
45.4 l | |
38.4 cm | |
12 gal. | |
55.2 cm | |
13.3 cm | |
10 lbs. | |
Schützt vor Feuer in Abfallbehältern | |
Stahl, Aluminium |
FM, UL | |
15.12 Zoll | |
Grau | |
5.25 Zoll | |
Je 1 | |
5 kg | |
21,75 in. | |
Cease-Fire Abfallbehälter |