Learn More
Greiner Bio-One Unbehandelte 96-Well Mikrotiterplatten
Die Herstellung ohne Oberflächenbehandlung verringert die biomolekulare Bindung bei sensiblen biochemischen Screening-Anwendungen. Die unbehandelten Greiner Bio One™ 96-Well Assay-Mikrotiterplatten sind aus Polystyrol oder Polypropylen gefertigt und in verschiedenen Well-Anordnungen verfügbar.
Marke:  Greiner Bio-One 651101
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10242711
  • 73.23 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 15-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Die Stellfläche ist mit automatischen Systemen kompatibel
  • Rückverfolgbarkeit bis zur Produktion durch festgelegtes Chargennummernsystem
  • Frei von nachweisbaren Endotoxinen (0.003 EU/ml) und regelmäßig mit einem von der FDA zugelassenen kinetischen turbidimetrischen LAL-Test (Limulus Amoebocyte Assay) getestet
  • Hergestellt aus laugengeprüften Rohstoffen
  • Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA
  • Pyrogenfrei
  • Nach DIN ISO 9001-Richtlinien hergestellt
  • Eigenständig stehende Wells bei Modellen mit Kamin-Konstruktion verringern die Gefahr von Probenübertragung und Kreuzkontamination
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Alphanumerisch
Standard
8 x 12
Polystyrol
Unsteril
234 μl
Ja
-20 bis +60 °C
DIN ISO 9001
Ohne Deckel
Transparent
96
Unbehandelt
Konischer Boden (V-Well)
100/Karton
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Greiner Bio-One Unbehandelte 96-Well Mikrotiterplatten > Transparent; Volumen:Gehäuse 234uL