Learn More
Micronova™ Sharpie™ Pro – Ultrafeine Spitze
Erweiterte Einsatzmöglichkeiten für mehrere Projekte dank nicht verblassender und wasserfester Tinte
Marke: Micronova™ PEN-53IR
Beschreibung
Der bestrahlte Micronova Sharpie Marker mit ultrafeiner Spitze ist der ursprüngliche Permanentmarker mit ultrafeiner Spitze im Stift-Stil nach Industriestandard. Dieser vielseitige Reinraumstift sorgt für dauerhafte Markierungen auf den meisten Oberflächen mit schnell trocknender, ungiftiger, alkoholhaltiger Tinte, die verblassungs- und wasserbeständig ist.
- Sharpie Marker mit ultrafeiner Spitze und Kappe
- Für dauerhafte Markierungen auf den meisten Oberflächen
- Schreibt auf kalten oder nassen Oberflächen, Kunststoffbeuteln und Einmal-Labormaterialien
- Ungiftige, permanente, schnell trocknende Tinte auf Alkoholbasis
- Gammabestrahlt für aseptische Anwendungen gemäß ISO 5 und andere reine Produktionsbereiche
- Lichtecht und wasserfest
- Erhältlich mit roter, blauer oder schwarzer Tinte
Spezifikation
HDPE | |
Rot | |
HDPE | |
6 x 0.5 x 0.5 in. (15.24 x 1.27 x 1.27 cm) | |
1.27 cm | |
15.24 cm | |
1.27 cm | |
ISO 9001 Certified Facility; Certificate of Irradiation Processing; Certificate of Conformance | |
1.27 cm | |
Dokumentation und Kennzeichnung für Reinräume und aseptische Umgebungen | |
Individually bagged, 4 pens per double bagged pack, 3 packs per case | |
12/Pk. | |
Steril |
No | |
Red | |
Mit Deckel | |
0.5 in. | |
5,5 in. | |
0.5 in. | |
Nicht autoklavierbar | |
0.5 in. | |
Nein | |
Cap | |
Marker | |
8 x 8 x 8 in. | |
0,2 mm ultrafein |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
046415-000 | Analysenzertifikat | 09/12/2024 | PEN-53IR |
044824-000 | Qualitätsbescheinigung | 17/09/2024 | PEN-53IR |
042897-000 | Qualitätsbescheinigung | 03/06/2024 | PEN-53IR |
040923-000 | Qualitätsbescheinigung | 29/11/2023 | PEN-53IR |
042539-000 | Konformitätsbescheinigung | 04/03/2024 | PEN-53IR |